accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 180530-13-6

CH3NNOSBr

CAS RN 180530-13-6

IUPAC Name: 3-(5-bromothiophen-2-yl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Synonyme: 3-(5-bromothiophen-2-yl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Molekulargewicht (g/mol): 245.09
Summenformel: C7H5BrN2OS
InChi Key: ZNWQLJYQXULFQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Br)S1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern