CAS RN 1825-19-0
IUPAC Name:
1,2,3,4,5-pentachloro-6-(methylsulfanyl)benzene
Synonyme:
pentachloromethylthiobenzene
Molekulargewicht (g/mol):
296.41
Summenformel:
C7H3Cl5S
InChi Key:
LGZZJTIUEJNNKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CSC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Pentachlorothioanisol, TRC
CAS: 1825-19-0 Summenformel: C7 H3 Cl5 S Molekulargewicht (g/mol): 296.43 Synonym: Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI),Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI),1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene,Methyl pentachlorophenyl sulfide,Methylthiopentachlorobenzene,PCTA,Pentachloro(methylthio)benzene,Pentachlorophenyl methyl sulfide,Pentachlorothioanisole IUPAC-Name: 1,2,3,4,5-Pentachlor-6-Methylsulfanylbenzol SMILES: CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl