accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3CH3H3CClICl

CAS RN 1838-41-1

IUPAC Name: dichloroiodanuide; tetramethylazanium
Synonyme: dichloroiodanuide; tetramethylammonium ion
Molekulargewicht (g/mol): 271.95
Summenformel: C4H12Cl2IN
InChi Key: FUNMSHCNGVSXHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl[I-]Cl.C[N+](C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern