CAS RN 1861-40-1
IUPAC Name:
N-butyl-N-ethyl-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Synonyme:
benefin benfluralin
Molekulargewicht (g/mol):
335.28
Summenformel:
C13H16F3N3O4
InChi Key:
SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCN(CC)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
Benfluralin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Benfluralin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Benfluralin, MedChemExpress
MedChemExpress Benfluralin is a kind of herbicide and an agrochemical which can be used as a pre-emergence herbicide used for the control of grass and other weeds in a range of food and non-food crops.