accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1918-00-9

H3COClClOHO

CAS RN 1918-00-9

IUPAC Name: 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
Synonyme: dicamba
Molekulargewicht (g/mol): 221.03
Summenformel: C8H6Cl2O3
InChi Key: IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern