CAS RN 1927-94-2
IUPAC Name:
3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonyme:
3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol):
156.57
Summenformel:
C7H5ClO2
InChi Key:
DOHOPUBZLWVZMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C(Cl)C=CC=C1C=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Chlorosalicylaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Chlorosalicylaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Chlorosalicylaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.