accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19362-77-7

SHSHS

CAS RN 19362-77-7

IUPAC Name: 4-[(4-sulfanylphenyl)sulfanyl]benzene-1-thiol
Synonyme: 4-[(4-sulfanylphenyl)sulfanyl]benzenethiol
Molekulargewicht (g/mol): 250.39
Summenformel: C12H10S3
InChi Key: JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: SC1=CC=C(SC2=CC=C(S)C=C2)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern