accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19367-38-5

CH3OOOH(E/Z)

CAS RN 19367-38-5

IUPAC Name: methyl 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate
Synonyme: methyl hydroxycinnamate
Molekulargewicht (g/mol): 178.19
Summenformel: C10H10O3
InChi Key: NITWSHWHQAQBAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C=CC1=CC=C(O)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern