CAS RN 196597-78-1
IUPAC Name:
1H,2H,6H,7H,8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
Synonyme:
1H,2H,6H,7H-indeno[5,4-b]furan-8-one
Molekulargewicht (g/mol):
174.2
Summenformel:
C11H10O2
InChi Key:
ZZUIZMWFNOKNLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1CCC2=C1C1=C(OCC1)C=C2
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.