accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 196799-45-8

IUPAC Name: 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Synonyme: 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 148.16
Summenformel: C9H8O2
InChi Key: CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=C2OCCC2=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern