accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NIHNNN

CAS RN 19690-23-4

IUPAC Name: 6-iodo-7H-purin-2-amine
Synonyme: 6-iodo-7H-purin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol): 261.03
Summenformel: C5H4IN5
InChi Key: CQYPNVKLVHHOSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(I)=C2NC=NC2=N1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern