accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1978-39-8

H3COFH2N

CAS RN 1978-39-8

IUPAC Name: 5-fluoro-2-methoxyaniline
Synonyme: 5-fluoro-2-methoxyaniline
Molekulargewicht (g/mol): 141.15
Summenformel: C7H8FNO
InChi Key: VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(F)C=C1N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern