accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFF

CAS RN 1979-36-8

IUPAC Name: 1-(2,5-difluorophenyl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(2,5-difluorophenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 156.13
Summenformel: C8H6F2O
InChi Key: HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(F)=CC=C1F
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern