CAS RN 198480-55-6
CAS RN 198480-55-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Pipendoxifene, TRC
CAS: 198480-55-6 Summenformel: C29 H32 N2 O3 Molekulargewicht (g/mol): 456.58 Synonym: 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-1H-indol-5-ol,ERA 923 IUPAC-Name: 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methyl]indol-5-ol SMILES: Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15