CAS RN 201335-88-8
IUPAC Name:
2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Synonyme:
2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
417.46
Summenformel:
C25H23NO5
InChi Key:
JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Fmoc-O-Methyl-D-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 201335-88-8 Summenformel: C25H23NO5 Molekulargewicht (g/mol): 417.46 MDL-Nummer: MFCD00237393 InChI-Schlüssel: JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N Synonym: fmoc-d-tyr me-oh,fmoc-o-methyl-d-tyrosine,fmoc-d-4-methoxyphenylalanine,fmoc-4-methoxy-d-phenylalanine,fmoc-4-methoxy-d-phe-oh,r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid,2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid,fmoc-d-4-methoxy-phe-oh,fmoc-d-tyr me,fmoc-d-4-meo-phe-oh PubChem CID: 7019819 SMILES: COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1