Learn More
N-Fmoc-O-Methyl-D-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419558 5 g 5 Gramm
15429558 250 mg 250 Milligramm
15409558 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63073.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 201335-88-8 | C25H23NO5 | 417.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201335-88-8
Summenformel C25H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 417.46
MDL-Nummer MFCD00237393
InChI-Schlüssel JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-d-tyrosine, fmoc-d-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, fmoc-d-4-methoxy-phe-oh, fmoc-d-tyr me, fmoc-d-4-meo-phe-oh
PubChem CID 7019819
SMILES COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosine
Farbe Weiß
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methoxyphenyl)propansäure
Menge 5 g
Formelmasse 417.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver