CAS RN 20408-97-3
IUPAC Name:
(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
Synonyme:
(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
Molekulargewicht (g/mol):
196.22
Summenformel:
C6H12O5S
InChi Key:
IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
SMILES:
OC[C@@H](S)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Thio-D-Glucose, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20408-97-3 Summenformel: C6H12O5S Molekulargewicht (g/mol): 196.217 MDL-Nummer: MFCD00006663 InChI-Schlüssel: IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N Synonym: 5-thio-d-glucose,d-glucose, 5-thio,alpha-d-glucothiopyranose,2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal,unii-3prv1384uo,5-thio-alpha-d-glucopyranose,glucose, 5-thio-, d,2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal PubChem CID: 88527 IUPAC-Name: (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-Tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal SMILES: C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O