accessibility menu, dialog, popup

UserName

ON

CAS RN 20967-96-8

IUPAC Name: 2-[3-(benzyloxy)phenyl]acetonitrile
Synonyme: 2-[3-(benzyloxy)phenyl]acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 223.28
Summenformel: C15H13NO
InChi Key: CKZFVIPFANUBDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern