accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 212713-08-1

CH3H3CCH3OCH3H3CH3CCH3PH3CH3CCH3OCH3CH3H3CCH3Cl

CAS RN 212713-08-1

IUPAC Name: chlorobis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphane
Synonyme: chlorobis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphane
Molekulargewicht (g/mol): 505.12
Summenformel: C30H46ClO2P
InChi Key: VOGHMZHRQUWLRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(C=C1C(C)(C)C)P(Cl)C1=CC(=C(OC)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern