accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3H3C

CAS RN 2142-73-6

IUPAC Name: 1-(2,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(2,5-dimethylphenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 148.21
Summenformel: C10H12O
InChi Key: AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(C)=CC=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)