CAS RN 2218-80-6
CAS RN 2218-80-6
IUPAC Name:
copper(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate)
Synonyme:
copper(2+) bis(4-cyclohexylbutanoate)
Molekulargewicht (g/mol):
402.03
Summenformel:
C20H34CuO4
InChi Key:
FGUOYHAMMRMUQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Cu++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Kupfer(II) Cyclohexanbutyrat, AAS, Cu 15.8 %., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2218-80-6 Summenformel: C20H36CuO4 Molekulargewicht (g/mol): 404.05 MDL-Nummer: MFCD00036399 InChI-Schlüssel: ZGMZTUJLZVTXNR-UHFFFAOYSA-N Synonym: cyclohexanebutyric acid, copper salt PubChem CID: 131876184 IUPAC-Name: Kupfer;-4-cyclohexylbutansäure SMILES: C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.C1CCC(CC1)CCCC(=O)O.[Cu]