accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22236-45-9

CH3SOONSH3CH3CO

CAS RN 22236-45-9

IUPAC Name: dimethyl[(4-methylbenzenesulfonyl)imino]-λ⁶-sulfanone
Synonyme: dimethyl[(4-methylbenzenesulfonyl)imino]-λ⁶-sulfanone
Molekulargewicht (g/mol): 247.33
Summenformel: C9H13NO3S2
InChi Key: IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(C)(C)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern