accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22893-39-6

OHOClFFF

CAS RN 22893-39-6

IUPAC Name: 2-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Synonyme: [2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 238.59
Summenformel: C9H6ClF3O2
InChi Key: PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern