CAS RN 22965-82-8
CAS RN 22965-82-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Bis(2-aminoethylthio)methan-Dihydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Bis(2-aminoethylthio)methan-Dihydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.