CAS RN 230299-21-5
IUPAC Name:
4,4,6-trimethyl-2-(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
Synonyme:
4,4,6-trimethyl-2-(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
Molekulargewicht (g/mol):
253.94
Summenformel:
C12H24B2O4
InChi Key:
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1CC(C)(C)OB(O1)B1OC(C)CC(C)(C)O1