accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23039-97-6

FPFCl

CAS RN 23039-97-6

IUPAC Name: chlorobis(4-fluorophenyl)phosphane
Synonyme: chlorobis(4-fluorophenyl)phosphane
Molekulargewicht (g/mol): 256.62
Summenformel: C12H8ClF2P
InChi Key: PYFWYPBHSZATST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)P(Cl)C1=CC=C(F)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern