CAS RN 2378379-44-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-Beta-D-ribofuranoside, TRC
CAS: 2378379-44-1 Summenformel: C26H18Cl4O7 Molekulargewicht (g/mol): 584.23 Synonym: β-D-Ribofuranosyl Chloride Tris(4-chlorobenzoate) IUPAC-Name: (2S,3R,4R,5R)-2-chloro-5-(((4-chlorobenzoyl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl bis(4-chlorobenzoate) SMILES: Cl[C@@H]1O[C@H](COC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[C@@H](OC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)[C@H]1OC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O