accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24134-09-6

CH3NNH3CBr

CAS RN 24134-09-6

IUPAC Name: 5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Synonyme: 5-bromo-1,2-dimethylimidazole
Molekulargewicht (g/mol): 175.03
Summenformel: C5H7BrN2
InChi Key: WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C(C)=NC=C1Br

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern