accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3C

CAS RN 24388-23-6

IUPAC Name: 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonyme: 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekulargewicht (g/mol): 204.08
Summenformel: C12H17BO2
InChi Key: KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (6)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)