accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOHOF(E/Z)

CAS RN 247113-91-3

IUPAC Name: 3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Synonyme: 3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 234.15
Summenformel: C10H6F4O2
InChi Key: AUPRFUNTWIUZEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C=CC1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern