CAS RN 24715-90-0
CAS RN 24715-90-0
IUPAC Name:
4-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-amine
Synonyme:
4-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-amine
Molekulargewicht (g/mol):
142.25
Summenformel:
C8H18N2
InChi Key:
LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCCCCN1CCCC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 24715-90-0 Summenformel: C8H18N2 Molekulargewicht (g/mol): 142.25 MDL-Nummer: MFCD00192591 InChI-Schlüssel: LSDYCEIPEBJKPT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-pyrrolidin-1-yl butan-1-amine,4-1-pyrrolidinyl-1-butanamine,1-pyrrolidinebutanamine,4-1-pyrrolidino butylamine,4-pyrrolidinobutylamine,4-1-pyrrolidinyl-1-butylamine,1-4-aminobutyl pyrrolidine,4-pyrrolidin-1-yl-butylamine,4-pyrrolidinylbutylamine,1-pyrrolidinebutylamine PubChem CID: 2762762 IUPAC-Name: 4-Pyrrolidin-1-ylbutan-1-Amin SMILES: NCCCCN1CCCC1