CAS RN 2475-81-2
IUPAC Name:
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Synonyme:
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Molekulargewicht (g/mol):
169.16
Summenformel:
C8H8FNO2
InChi Key:
UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl-2-amino-4-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2475-81-2 Summenformel: C8H8FNO2 Molekulargewicht (g/mol): 169.16 MDL-Nummer: MFCD11054082 InChI-Schlüssel: UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl2-amino-4-fluorobenzoate,2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester,benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester,acmc-209gej,intermediates-zcf02666,methyl 4-fluoroanthranilate,2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester PubChem CID: 14075433 IUPAC-Name: Methyl2-amino-4-Fluorbenzoat SMILES: COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1