Learn More
Methyl-2-amino-4-fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408318 25 g 25 Gramm
15418318 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61749.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2475-81-2
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
MDL-Nummer MFCD11054082
InChI-Schlüssel UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-amino-4-fluorobenzoate, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester, acmc-209gej, intermediates-zcf02666, methyl 4-fluoroanthranilate, 2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 14075433
IUPAC-Name Methyl2-amino-4-Fluorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Menge 25 g
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 98%