CAS RN 247568-68-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(R)-Xanthoanthrafil, TRC
CAS: 247568-68-9 Summenformel: C19 H23 N3 O6 Molekulargewicht (g/mol): 389.4 Synonym: N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide,FR 226807 IUPAC-Name: N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]amino]-5-nitrobenzamide SMILES: COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC