CAS RN 247570-24-7
IUPAC Name:
tert-butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamate
Synonyme:
tert-butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamate
Molekulargewicht (g/mol):
214.31
Summenformel:
C11H22N2O2
InChi Key:
FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(N)CC1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
CIS-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 247570-24-7 Summenformel: C11H22N2O2 Molekulargewicht (g/mol): 214.309 MDL-Nummer: MFCD03844604 InChI-Schlüssel: FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine,n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine,1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine,tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate,n-boc-1,4-cyclohexanediamine,tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate,tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate,1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine,tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate,cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine PubChem CID: 2756050 IUPAC-Name: tert-Butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamat SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N