accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSiNCOOCH3OH3C

CAS RN 24801-88-5

IUPAC Name: triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
Synonyme: triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
Molekulargewicht (g/mol): 247.37
Summenformel: C10H21NO4Si
InChi Key: FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)