accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24823-81-2

CH3OH3COH3COH3C

CAS RN 24823-81-2

IUPAC Name: 1,1,1-trimethoxypropane
Synonyme: 1,1,1-trimethoxypropane
Molekulargewicht (g/mol): 134.18
Summenformel: C6H14O3
InChi Key: ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(OC)(OC)OC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)