accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24835-08-3

HClH2NNOO

CAS RN 24835-08-3

IUPAC Name: hydrogen 1-(2-nitrophenyl)methanamine chloride
Synonyme: hydrogen 1-(2-nitrophenyl)methanamine chloride
Molekulargewicht (g/mol): 188.61
Summenformel: C7H9ClN2O2
InChi Key: BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NCC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern