CAS RN 2483831-48-5
CAS RN 2483831-48-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Diethylphosphat-d10 (Diethyl-d10), TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
Diethyl-d10-Phosphat, CDN
Entdeckung von mehr als 4000 qualitativ hochwertige deuterierte Präparate, die aus Gründen der Geschwindigkeit direkt ab Lager versendet werden. Wir bieten viele einzigartige Wirkstoffe an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosotamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Schädigungsmittel und Fettsäuren.