CAS RN 2484719-15-3
CAS RN 2484719-15-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Abiraterone Isopropyl Ether, TRC
CAS: 2484719-15-3 Summenformel: C27H37NO Molekulargewicht (g/mol): 391.59 Synonym: 3-((3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Isopropoxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pyridine IUPAC-Name: 3-[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-3-propan-2-yloxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyridine SMILES: [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)C)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC=C4C5=CC=CN=C5