accessibility menu, dialog, popup

UserName

AgH3COO

CAS RN 2489-05-6

IUPAC Name: silver(1+) docosanoate
Synonyme: silver behenate
Molekulargewicht (g/mol): 447.45
Summenformel: C22H43AgO2
InChi Key: AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Ag+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern