accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHO

CAS RN 2493-84-7

IUPAC Name: 4-(octyloxy)benzoic acid
Synonyme: 4-(octyloxy)benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 250.34
Summenformel: C15H22O3
InChi Key: IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern