CAS RN 2494-79-3
CAS RN 2494-79-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
CAS: 2494-79-3 Summenformel: C7H4Cl2O4S Molekulargewicht (g/mol): 255.08 Synonym: 3-(Chlorosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid,3-Carboxy-6-chlorobenzenesulfonyl Chloride; IUPAC-Name: 4-chloro-3-chlorosulfonylbenzoic acid SMILES: C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl)Cl