Learn More
4-Chlor-3-(Chlorsulfonyl)Benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11) |