CAS RN 249736-45-6
CAS RN 249736-45-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
CAS: 249736-45-6 Summenformel: C12H22N2O4 Molekulargewicht (g/mol): 258.31 Synonym: N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester IUPAC-Name: tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propan-2-yl]carbamate SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C[C@@H]1CCNC1=O