accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClHOO

CAS RN 25140-86-7

IUPAC Name: 2-(2-chlorophenoxy)propanoic acid
Synonyme: 2-(2-chlorophenoxy)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 200.62
Summenformel: C9H9ClO3
InChi Key: ZGWNXHRVUJVMCP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC1=CC=CC=C1Cl)C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern