CAS RN 2514676-44-7
CAS RN 2514676-44-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,8-isochinolindiolhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-diHydroxy-2-methyl-isochinolin-Hydrochlorid, Mikromol™
Informieren Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO 17034-akkreditierten Materialien, die für zuverlässige Ergebnisse entwickelt wurden.