CAS RN 2514763-78-9
CAS RN 2514763-78-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile, TRC
CAS: 2514763-78-9 Summenformel: C14H13N3O3 Molekulargewicht (g/mol): 271.27 Synonym: Alogliptin impurity IUPAC-Name: 2-[(6-methoxy-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitrile SMILES: COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N