accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25148-68-9

HHClClH3CNHH2N

CAS RN 25148-68-9

IUPAC Name: dihydrogen N1-methylbenzene-1,2-diamine dichloride
Synonyme: dihydrogen N1-methylbenzene-1,2-diamine dichloride
Molekulargewicht (g/mol): 195.09
Summenformel: C7H12Cl2N2
InChi Key: DKEONVNYXODZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=CC=C1N
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern