accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3COOO

CAS RN 2516-93-0

IUPAC Name: sodium 2-butoxyacetate
Synonyme: sodium 2-butoxyacetate
Molekulargewicht (g/mol): 154.14
Summenformel: C6H11NaO3
InChi Key: VFOVBGNGALJINB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCCCOCC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)